Documenti fondamentali
662771
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-13C, d3-benzoic-2,3,5,6-d4 acid
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CD3OC6D4COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Stato
solid
Punto di fusione
182-185 °C
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O[13C]([2H])([2H])[2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i1+1D3,2D,3D,4D,5D
ZEYHEAKUIGZSGI-LMNMQMQSSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
365.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
185 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)