Documenti fondamentali
362999
Sigma-Aldrich
Benzyl-2,3,4,5,6-d5 alcohol
98 atom % D
Sinonimo/i:
(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)methanol
Scegli un formato
250 MG
CHF 67.90
1 G
CHF 216.00
CHF 67.90
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 67.90
1 G
CHF 216.00
About This Item
Formula condensata:
C6D5CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 67.90
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
P. ebollizione
203-205 °C (lit.)
Punto di fusione
-16--13 °C (lit.)
Densità
1.094 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CO)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D
WVDDGKGOMKODPV-RALIUCGRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Amélie Slegers et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(6), 10980-11016 (2015-06-18)
Developed from crosses between Vitis vinifera and North American Vitis species, interspecific hybrid grape varieties are becoming economically significant in northern areas, where they are now extensively grown for wine production. However, the varietal differences between interspecific hybrids are not