Documenti fondamentali
489794
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
SILAC Amino Acid, L-4-Hydroxyphenyl-13C6-alanine
Scegli un formato
100 MG
CHF 1’800.00
CHF 1’800.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 1’800.00
About This Item
Formula condensata:
4-(HO)13C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’800.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
tecniche
protein expression: suitable
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[H][C@](N)(C[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
OUYCCCASQSFEME-HXCZJXEJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)