Documenti
661570
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenethylamine hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
3-(Trifluoromethyl)benzeneethanamine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11ClF3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
106-110 °C
Stringa SMILE
Cl.NCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H10F3N.ClH/c10-9(11,12)8-3-1-2-7(6-8)4-5-13;/h1-3,6H,4-5,13H2;1H
KAFOPDIMPZSSTF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3