Documenti
661147
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3BrF3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
48-52 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-5-3-1-2-4(11-5)6(8,9)10/h1-3H
DOWNSQADAFSSAR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges