Documenti fondamentali
660973
Sigma-Aldrich
1,3-Butadiene-1,3-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Formula condensata:
13CH2=CH13CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
56.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
P. ebollizione
-4.5 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
C=[13CH]C=[13CH2]
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2/i1+1,4+1
KAKZBPTYRLMSJV-VFZPYAPFSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Gas cylinderHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)