Documenti fondamentali
660604
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloropyridine-4-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
Methyl 2-chloroisonicotinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
32-36 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)5-2-3-9-6(8)4-5/h2-4H,1H3
KKOUHTMLFUAAGG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)