Documenti
660523
Sigma-Aldrich
3,4-(2,2-Dimethylpropylenedioxy)thiophene
97%
Sinonimo/i:
3,4-Dihydro-3,3-dimethyl-2H-thieno[3,4-b-1,4]dioxepin, EDOT analog
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
41-46 °C
Stringa SMILE
CC1(C)COc2cscc2OC1
InChI
1S/C9H12O2S/c1-9(2)5-10-7-3-12-4-8(7)11-6-9/h3-4H,5-6H2,1-2H3
PUEUIEYRIVFGLS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
98.3 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.