660140
NaK Silica gel (K2Na) Stage I
extent of labeling: ~35 wt. % Na-K loading
Sinonimo/i:
K2Na-SG-I, Sodium-potassium alloy on silica gel (K2Na)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Grado di funzionalizzazione
~35 wt. % Na-K loading
InChI
1S/K.Na
BITYAPCSNKJESK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Additionally can be used as:
- A reducing agent for aliphatic ester substrates
- A deprotectant in place of the typical heavy metal deprotectant
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°C)
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
SiGNa Chemistry has recently developed a technology for encapsulating alkali metals into nano-structured porous oxides to create stable, free flowing powders with varying reactivities (based on the intended application).