H0161
Hyaluronic Acid Binding Protein bovine
lyophilized powder
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
tecniche
immunofluorescence: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
cow ... VCAN(282662)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.