W399809
2-Methyl-1-butanol
≥99%, FG
Sinonimo/i:
2-methylbutan-1-ol, 2-methylbutanol, 2-methylbutyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Densità del vapore
3 (vs air)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
725 °F
Limite di esplosione
10 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.410±0.002 (lit.)
P. eboll.
130 °C mmHg (lit.)
Densità
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
alcohol; whiskey; wine-like
Stringa SMILE
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
<li><strong>Comparative study of two indoor microbial volatile pollutants, 2-Methyl-1-butanol and 3-Methyl-1-butanol, on growth and antioxidant system of rice (Oryza sativa) seedlings.</strong>: This article evaluates the impact of 2-methyl-1-butanol and its structural isomer on the growth and stress responses of rice seedlings, offering insights into the environmental and biological effects of these compounds (Nguyen DK et al., 2024).</li>
</ul>
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
108.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42.5 °C - closed cup