Documenti fondamentali
658820
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-dichloroaniline
97%
Sinonimo/i:
(4-Bromo-2,6-dichlorophenyl)amine, 2,6-Dichloro-4-bromoaniline, 4-Bromo-2,6-dichloro-benzenamine
Scegli un formato
25 G
CHF 61.00
CHF 61.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 61.00
About This Item
Formula condensata:
C6H4BrCl2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.91
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 61.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
83-87 °C
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Stringa SMILE
Nc1c(Cl)cc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H4BrCl2N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
NPQBZKNXJZARBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)