Documenti fondamentali
656917
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluoronitrobenzene
97%
Sinonimo/i:
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene, 1-Nitro-3,4,5-trifluorobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2F3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
Densità
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H
PTTUMBGORBMNBN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)