Documenti fondamentali
656909
Sigma-Aldrich
trans-2-(3-Methoxyphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
96%
Sinonimo/i:
E-2-(3-Methoxyphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
36-42 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(\C=C\B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)c1
InChI
1S/C15H21BO3/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)10-9-12-7-6-8-13(11-12)17-5/h6-11H,1-5H3/b10-9+
MYKJZXRWDIWMDR-MDZDMXLPSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)