SRP2051
HMG1, native from calf thymus
≥85% (SDS-PAGE)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine (calf) thymus
Saggio
≥85% (SDS-PAGE)
Forma fisica
frozen liquid
PM
~24.9 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
900 μg/mL
tecniche
membrane array: suitable
Colore
colorless to clear
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
bovine ... HMG1() , HMGB1(282691)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1