Documenti
749354
Sigma-Aldrich
Piperidine-1-sulfonyl chloride
96%
Sinonimo/i:
1-Piperidinesulfonyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10ClNO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.494
Densità
1.308 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
ClS(=O)(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C5H10ClNO2S/c6-10(8,9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
QQJYAXDCMMXECR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3