Documenti fondamentali
654833
Sigma-Aldrich
(2,3-Difluorophenyl)thiourea
97%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3NHCSNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
139-143 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
thiourea
Stringa SMILE
NC(=S)Nc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H6F2N2S/c8-4-2-1-3-5(6(4)9)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
UUQZTECZSCPOLX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)