Documenti fondamentali
653446
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-3-hydroxypiperidine
97%
Sinonimo/i:
1-(Phenylmethyl)-3-piperidinol, 1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.549
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
OC1CCCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c14-12-7-4-8-13(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,14H,4,7-10H2
UTTCOAGPVHRUFO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for bioresolution of tertiary amino ester protic ionic liquids using subtilisin
Reactant for synthesis of:
  • Muscarinic M3 selective antagonists
  • Rho kinase inhibitors
  • Piperidine derivatives for investigations into α-adrenoreceptor direct activation
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)