Documenti fondamentali
652903
Sigma-Aldrich
7-Chloro-4-iodoquinoline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5ClIN
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
125-129 °C (lit.)
125-129 °C
Stringa SMILE
Clc1ccc2c(I)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5ClIN/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
HUTDAIDVAMQWDX-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)