Documenti fondamentali
651516
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(2-formylphenyl)piperazine
97%
Sinonimo/i:
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(2-formylphenyl)piperazine, 2-(N-Boc-piperazin-1-yl)benzaldehyde, tert-Butyl 4-(2-formylphenyl)-1-piperazinecarboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H22N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
86-90 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccccc2C=O
InChI
1S/C16H22N2O3/c1-16(2,3)21-15(20)18-10-8-17(9-11-18)14-7-5-4-6-13(14)12-19/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3
FGJACYJASSSXNJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)