649503
4-Methoxythiobenzamide
97%
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
145-149 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(N)=S
InChI
1S/C8H9NOS/c1-10-7-4-2-6(3-5-7)8(9)11/h2-5H,1H3,(H2,9,11)
WKWVTPKUHJOVTI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves