649260
6-Chloro-2-methylquinoline
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
94-98 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc2cc(Cl)ccc2n1
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-2-3-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3
OCCIBGIEIBQGAJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3