Documenti fondamentali
649228
Sigma-Aldrich
2-Acetylcarbazole
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
232-234 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C14H11NO/c1-9(16)10-6-7-12-11-4-2-3-5-13(11)15-14(12)8-10/h2-8,15H,1H3
UTQDTPYWVOXWMK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)