391425
1-Acetylpyrene
97%
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
86-89 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C18H12O/c1-11(19)15-9-7-14-6-5-12-3-2-4-13-8-10-16(15)18(14)17(12)13/h2-10H,1H3
KCIJNJVCFPSUBQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a starting material in the synthesis of ethynlypyrene. 1-(1-chlorovinyl)pyrene was also isolated during this reaction.[6]
- As a starting material in the synthesis of substituted pyrene derivatives incorporated heterocyclic and sugar moieties.[7]
- Synthesis of (E)-pyrene oxime ester conjugates of carboxylic acids.[8]
- Synthesis of tertiary alcohols based on 1-acetylpyrene.[9]
- Synthesis of (E)-N-[1-(pyren-1-yl)ethylidene]chrysene-2-amine.[10]
- Synthesis of 3,3-di(methylsulfanyl)-1-(1-pyrenyl)-2-propen-1-one.[11]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?