Documenti
A16203
Sigma-Aldrich
2-Acetylfluorene
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
128-129 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C15H12O/c1-10(16)11-6-7-15-13(8-11)9-12-4-2-3-5-14(12)15/h2-8H,9H2,1H3
IBASEVZORZFIIH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3