Key Documents
648922
Sigma-Aldrich
2-(4-Fluorophenyl)-3-butyn-2-ol
90%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4C(CH3)(OH)C≡CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.514
Densità
1.111 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(O)(C#C)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C10H9FO/c1-3-10(2,12)8-4-6-9(11)7-5-8/h1,4-7,12H,2H3
JEHIMMYBAYPVHN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)