Documenti fondamentali
570877
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 51.80
CHF 51.80
Spedizione prevista il19 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 51.80
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9F2NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 51.80
Spedizione prevista il19 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D -64°, c = 1% in DMSO
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
ketone
Stringa SMILE
C[C@H]1COc2c(F)c(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(O)=O
InChI
1S/C13H9F2NO4/c1-5-4-20-12-9(15)8(14)2-6-10(12)16(5)3-7(11(6)17)13(18)19/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,18,19)/t5-/m0/s1
NVKWWNNJFKZNJO-YFKPBYRVSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)