269042
2,2,2-Trifluoroethylamine
99.5%
Sinonimo/i:
2-Amino-1,1,1-trifluoroethane
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
~7.6 psi ( 20 °C)
Saggio
99.5%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.301 (lit.)
P. eboll.
36-37 °C (lit.)
Densità
1.262 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H4F3N/c3-2(4,5)1-6/h1,6H2
KIPSRYDSZQRPEA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
3.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles