Documenti fondamentali
648884
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2Cl2F3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.99
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4850 (lit.)
P. ebollizione
194-196 °C (lit.)
Densità
2.008 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-2-1-3(5(8)12-4)6(9,10)11/h1-2H
UPWAAFFFSGQECJ-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T Horikawa et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 49(12), 1621-1627 (2002-01-05)
An effective and practical synthetic route to methyl 2-methoxy-6-methylaminopyridine-3-carboxylate (7), the key intermediate of 5-bromo-2-methoxy-6-methylaminopyridine-3-carboxylic acid (1), from 2,6-dichloro-3-trifluoromethylpyridine (12) was undertaken. Process improvements were highlighted by regioselectivity of 12 with a nitrogen nucleophile and conversion of the 3-trifluoromethyl group