Key Documents
648760
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-methylthiophene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5ClS
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.61
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5400 (lit.)
P. eboll.
147-149 °C (lit.)
Densità
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccsc1Cl
InChI
1S/C5H5ClS/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2-3H,1H3
KQFADYXPELMVHE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup