647772
Silicon
wafer (single side polished), <111>, P-type, contains boron as dopant, diam. × thickness 3 in. × 0.5 mm
Sinonimo/i:
Silicon element
Stato
crystalline (cubic (a = 5.4037))
wafer (single side polished)
contiene
boron as dopant
diam. × spessore
3 in. × 0.5 mm
P. ebollizione
2355 °C (lit.)
Punto di fusione
1410 °C (lit.)
Densità
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Caratteristiche del semiconduttore
<111>, P-type
Stringa SMILE
[Si]
InChI
1S/Si
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Proprietà fisiche
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes
Protocolli
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.