516392
2-Amino-5-iodopyridine
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
128-131 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(I)cn1
InChI
1S/C5H5IN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
IVILGUFRMDBUEQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3