Documenti
647411
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-4-nitropyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H2Cl2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
94-98 °C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-4-1-3(9(10)11)2-5(7)8-4/h1-2H
BZYQSSVTQJTUDD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves