Documenti fondamentali
642541
Sigma-Aldrich
2-Tributylstannylthiazole
97%
Sinonimo/i:
(Thiazol-2-yl)tributylstannane, 2-(Tributylstannyl)-1,3-thiazole, 2-(Tributylstannyl)thiazole, 2-(Tributyltin)thiazole, Tributyl-2-thiazolylstannane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H29NSSn
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
97%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5200 (lit.)
P. ebollizione
307-309 °C (lit.)
Densità
1.1900 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1nccs1
InChI
1S/3C4H9.C3H2NS.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-5-3-4-1;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H;
WUOFQGMXQCSPPV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for arylation of thiazole by Stille cross-coupling.[1]
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron Letters, 47, 599-599 (2006)