647241
(R)-(−)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
97%
Sinonimo/i:
(3R)-1-Methylpyrrolidin-3-ol, (R)-(−)-3-Hydroxy-N-methylpyrrolidine, (R)-N-Methyl-3-pyrrolidinol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D -7°, c = 1% in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.4640 (lit.)
P. ebollizione
50-52 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CC[C@@H](O)C1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
FLVFPAIGVBQGET-RXMQYKEDSA-N
Applicazioni
- Asymmetric synthesis of constrained (-)-S-adenosyl-L-homocysteine (SAH) analogs as DNA methyltransferase inhibitors
- Preparation of diaryl acylaminopyrimidines as adenosine A2A antagonists
- Synthesis of analogs of istaroxime, a potent inhibitor of Na+,K+-ATPase
- Synthesis of pharmacologically active stereoisomers of N-substituted soft anticholinergics
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?