Documenti fondamentali
706396
Sigma-Aldrich
αAcido α-ciclopentilmandelico
97%
Sinonimo/i:
Acido 2-ciclopentil-2-idrossi-2-fenilacetico
Scegli un formato
5 G
CHF 58.00
CHF 58.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 58.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 58.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
146-151 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)(C1CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O3/c14-12(15)13(16,11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
WFLUEQCOAQCQLP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)