646385
2-(Boc-amino)-5-bromopyridine
97%
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
167-171 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
bromo
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C10H13BrN2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-8-5-4-7(11)6-12-8/h4-6H,1-3H3,(H,12,13,14)
CKXAMCSVTNPSCZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?