Documenti fondamentali
646350
Sigma-Aldrich
4-Pentylbromobenzene
97%
Sinonimo/i:
1-Bromo-4-pentylbenzene
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4C6H4Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5260 (lit.)
P. eboll.
203-204 °C (lit.)
Densità
1.272 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
CCCCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H15Br/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9H,2-5H2,1H3
SGCJPYYTVBHQGE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
248.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
120 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)