Key Documents
646113
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromo-4-pyridinecarboxaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3Br2NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
118-122 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1c(Br)cncc1Br
InChI
1S/C6H3Br2NO/c7-5-1-9-2-6(8)4(5)3-10/h1-3H
WPBYVMDYYFWYAY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)