Documenti fondamentali
645583
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3-dimethoxybenzoate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
180-185 °C/50 mmHg (lit.)
Punto di fusione
48-52 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-6-4-5-7(9(8)13-2)10(11)14-3/h4-6H,1-3H3
MGLIMPUPAKQITQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)