Documenti fondamentali
645087
Sigma-Aldrich
5-Phenylisoxazole-3-carboxylic acid
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 187.00
CHF 187.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 187.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 187.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
160-164 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
phenyl
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(on1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO3/c12-10(13)8-6-9(14-11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,13)
XJYOBHXWBRKOQO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Analytical studies on isoxazoles. II A new fluorimetric determination of 5-phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid and its application to the determination of perisoxal in plasma.
T Umeda et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 28(12), 3507-3513 (1980-12-01)
Annamaria Lilienkampf et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(2), 678-688 (2009-12-17)
New antituberculosis (anti-TB) drugs are urgently needed to shorten the 6-12 month treatment regimen and especially to battle drug-resistant Mycobacterium tuberculosis (Mtb) strains. In this study, we have continued our efforts to develop isoxazole-based anti-TB compounds by applying rational drug