Documenti fondamentali
644668
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6FNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
91-95 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cc(on1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C10H6FNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)12-14-10/h1-6H
ZCVSOFHLCCVOJD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)