644366
4-Bromo-1-indanone
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
95-99 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ketone
Stringa SMILE
Brc1cccc2C(=O)CCc12
InChI
1S/C9H7BrO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(7)11/h1-3H,4-5H2
UVVYFYLSZIMKMC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?