Documenti fondamentali
644242
Sigma-Aldrich
N,N-Di-Boc-2-iodoaniline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H22INO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
419.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
109-113 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)c1ccccc1I
InChI
1S/C16H22INO4/c1-15(2,3)21-13(19)18(14(20)22-16(4,5)6)12-10-8-7-9-11(12)17/h7-10H,1-6H3
OLSDDNDJGXNWIZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)