Documenti
101699
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-nitrotoluene
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.58
Beilstein:
1239924
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
238 °C (lit.)
Punto di fusione
34-36 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c(Cl)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
XCSNRORTQRKCHB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
257.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
125 °C