Key Documents
643041
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
97%
About This Item
Formula condensata:
F3CC6H3(Cl)CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.489
Densità
1.338 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
chloro
fluoro
Stringa SMILE
NCc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7ClF3N/c9-7-2-1-6(8(10,11)12)3-5(7)4-13/h1-3H,4,13H2
XOCMZYUQWVACMA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)