Documenti fondamentali
642924
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-fluorobenzonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(F)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
138 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
92-96 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitrile
Stringa SMILE
Nc1ccc(F)cc1C#N
InChI
1S/C7H5FN2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3H,10H2
VFQDFQDXMNVDPW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)