Documenti fondamentali
641413
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-difluoroaniline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4ClF2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
28-32 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Stringa SMILE
Nc1c(F)cc(F)cc1Cl
InChI
1S/C6H4ClF2N/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,10H2
DUPRZIYJXCCXQZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
180.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)