Documenti fondamentali
464279
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)aniline
95%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoro-o-anisidine
Scegli un formato
5 G
CHF 27.90
CHF 27.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 27.90
About This Item
Formula condensata:
CF3OC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.12
Beilstein:
2803814
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 27.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
61-63 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Nc1ccccc1OC(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-4-2-1-3-5(6)11/h1-4H,11H2
ZFCOUBUSGHLCDT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-(Trifluoromethoxy)aniline may be used in the preparation of 2-amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole (SKA-35).[1]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ananthakrishnan Sankaranarayanan et al.
Molecular pharmacology, 75(2), 281-295 (2008-10-29)
Small-conductance (KCa2.1-2.3) and intermediate-conductance (KCa3.1) calcium-activated K(+) channels are critically involved in modulating calcium-signaling cascades and membrane potential in both excitable and nonexcitable cells. Activators of these channels constitute useful pharmacological tools and potential new drugs for the treatment of