Documenti
640336
Sigma-Aldrich
Pentabromobenzyl methacrylate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H7Br5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
570.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
143-150 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C11H7Br5O2/c1-4(2)11(17)18-3-5-6(12)8(14)10(16)9(15)7(5)13/h1,3H2,2H3
QJCKBPDVTNESEF-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.